missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
8-Aminoguanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Aminoguanine |
| CAS | 28128-41-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5 H6 N6 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N6O/c6-4-8-1-2(9-4)10-5(7)11-3(1)12/h(H6,6,7,8,9,10,11,12) |
| LEDER | NC1=Nc2[nH]c(N)nc2C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 2,8-diamino-1,9-dihydropurin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.14 |
| Formel vikt | 166.0603 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?