missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
8-Aminohypoxanthine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Aminohypoxanthine |
| CAS | 45893-20-7 |
| Molekylformel | C5 H5 N5 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 8-Amino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5O/c6-5-9-2-3(10-5)7-1-8-4(2)11/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11) |
| LEDER | Nc1nc2C(=O)NC=Nc2[nH]1 |
| IUPAC-namn | 8-amino-1,9-dihydropurin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.13 |
| Formel vikt | 151.0494 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?