Läs mer
8-Aminonaphthalene-2-sulfonic acid, 95%
Produktkod. 15426829
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15426829 100 g 100g
15416829 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15426829 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65304.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 119-28-8 | C10H9NO3S | 223.246 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-28-8
Molekylformel C10H9NO3S
Molekylvikt (g/mol) 223.246
MDL-nummer MFCD00004032
InChI-nyckel QEZZCWMQXHXAFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-amino-2-naphthalenesulfonic acid, 1,7-cleve's acid, 1-naphthylamine-7-sulfonic acid, 2-naphthalenesulfonic acid, 8-amino, cleve's theta-acid, 1-amino-7-sulfonaphthalene, 1-aminonaphthalene-7-sulfonic acid, 8-naphthylamine-2-sulfonic acid, 1-amino-7-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-naphthalene-7-sulphonic acid
PubChem CID 8386
IUPAC-namn 8-aminonaftalen-2-sulfonsyra
LEDER C1=CC2=C(C=C(C=C2)S(=O)(=O)O)C(=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Aminonaphthalene-2-sulfonic acid
Smältpunkt >300°C
Färg Grå till gul
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2585
Beilstein 2115629
Merck Index 142,351
Formel vikt 223.25
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 8-Aminonaphthalene-2-sulphonic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 8-Aminonaphthalene-2-sulphonic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.