Läs mer
8-aminokinolin, 98+%
Produktkod. 11452768
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452768 25 g 25g
11432768 1 g 1g
11442768 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452768 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16752.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 578-66-5 | C9H8N2 | 144,177 g/mol
8-aminokinolin har använts vid framställning av basstabiliserat terminalt borylenkomplex av osmium. Det används också vid spektrofotometrisk bestämning av bivalent palladium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
8-aminokinolin har använts vid framställning av basstabiliserat terminalt borylenkomplex av osmium. Det används också vid spektrofotometrisk bestämning av bivalent palladium.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från luft under torr inert gas. Inkompatibel med luft och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 578-66-5
Molekylformel C9H8N2
Molekylvikt (g/mol) 144.177
MDL-nummer MFCD00006809
InChI-nyckel WREVVZMUNPAPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-aminoquinoline, 8-quinolinamine, 8-quinolylamine, quinoline, 8-amino, quinolin-8-ylamine, unii-u34eav21tg, 8-amino quinoline, ccris 1683, u34eav21tg, 8-amino-quinoline
PubChem CID 11359
IUPAC-namn kinolin-8-amin
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)N)N=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Aminoquinoline
Smältpunkt 63 °C till 67 °C
Kokpunkt 174 °C (26 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 114474
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 144.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.