Läs mer
8-anilino-1-naftalensulfonsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11441972 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441972 25 g 25g
11411972 1 g 1g
11431972 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11441972 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210563325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2760.00 SEK
    2628.97 SEK / 25g
    Save 131.03 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 82-76-8
Molekylformel C16H13NO3S
Molekylvikt (g/mol) 299.344
InChI-nyckel FWEOQOXTVHGIFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid, phenylperi acid, n-phenyl peri acid, 8-phenylamino naphthalene-1-sulfonic acid, 1-anilino-8-naphthalenesulfonate, 1-anilino-8-naphthalenesulfonic acid, peri acid, phenyl, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino, 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid, 8-anilino-1-naphthalene sulfonic acid
PubChem CID 1369
ChEBI CHEBI:39708
IUPAC-namn 8-anilinonaftalen-1-sulfonsyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=C2C(=CC=C3)S(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid
Namnnotering För HPLC-analys
Färg Grå till Grågrön
Analysprocentintervall 0.983
Kvantitet 25 g
Formel vikt 299.35
Fysisk form Kristallint pulver