Läs mer
8-Anilino-1-naftalensulfonsyra hemimagnesiumsalt, TRC
Produktkod. 30341185
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30341185 5 g
1 options
Produktkod. 30341185 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6637985G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic Acid Hemimagnesium Salt
CAS 18108-68-4
Molekylformel 2[C16 H12 N O3 S] . Mg
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Anilino-8-naphthalenesulfonate Magnesium Salt, 1-Anilino-8-naphthalenesulfonic Acid Magnesium Salt, 8-Anilino-1-naphthalenesulfonate Magnesium Salt, 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid Magnesium Salt, ANS hemi-Mg Salt, Magnesium 1-Anilino-8-naphthalenesulfonate, Magnesium 8-Anilino-1-naphthalenesulfonate
InChI formel InChI=1S/2C16H13NO3S.Mg/c2*18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;/h2*1-11,17H,(H,18,19,20);/q;;+2/p-2
LEDER [Mg+2].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12.[O-]S(=O)(=O)c4cccc5cccc(Nc6ccccc6)c45
IUPAC-namn magnesium; 8-anilinonaftalen-1-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 620.978
Formel vikt 620.093