Läs mer
8-Anilino-1-naftalensulfonsyra, TRC
Produktkod. 30330586
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30330586 5 g
1 options
Produktkod. 30330586 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6637905G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic Acid
CAS 82-76-8
Molekylformel C16H13NO3S
Kvantitet 5 g
Synonym 1-(Phenylamino)-8-naphthalenesulfonic Acid, 1-Anilino-8-naphthalenesulfonic Acid, 8-(Phenylamino)-1-naphthalenesulfonic Acid, 8-Anilino-1-naphthalenesulfonate, ANS, ANS (Fluorescent Probe), NSC 1746, Phenyl Peri Acid
InChI formel InChI=1S/C16H13NO3S/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13/h1-11,17H,(H,18,19,20)
LEDER OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
IUPAC-namn 8-anilinonaftalen-1-sulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 299.34
Formel vikt 299.0616