Läs mer
8-Anilinonaftalen-1-sulfonsyra, 95 %
Produktkod. 15496839
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496839 5 g 5g
15406849 25 g 25g
15416849 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15496839 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65332.06
 Begränsad artikel
I lager
Fluorescerande prob för proteiner på polyakrylamidgeler | CAS: 82-76-8 | C16H13NO3S | 299,344 g/mol
Fluorescerande sond för proteiner på polyakrylamidgeler
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82-76-8
Molekylformel C16H13NO3S
Molekylvikt (g/mol) 299.344
MDL-nummer MFCD00003998
InChI-nyckel FWEOQOXTVHGIFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid, phenylperi acid, n-phenyl peri acid, 8-phenylamino naphthalene-1-sulfonic acid, 1-anilino-8-naphthalenesulfonate, 1-anilino-8-naphthalenesulfonic acid, peri acid, phenyl, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino, 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid, 8-anilino-1-naphthalene sulfonic acid
PubChem CID 1369
ChEBI CHEBI:39708
IUPAC-namn 8-anilinonaftalen-1-sulfonsyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=C2C(=CC=C3)S(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid
Smältpunkt 215 °C till 217 °C
Färg Svart till grått
Kvantitet 5 g
Beilstein 1843887
Merck Index 14,661
Formel vikt 299.34
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.