Läs mer
8-Anilinonaftalen-1-sulfonsyra ammoniumsalt, 98 %
Produktkod. 15480447
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15480447 5 g 5g
15490447 25 g 25g
15400457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15480447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65538.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    943.50 SEK
    763.65 SEK / 5g
    Save 179.85 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Fluorescerande prob för proteiner på polyakrylamidgeler | CAS: 28836-03-5 | C16H16N2O3S | 316,38 g/mol
ANS bildar ett inklusionskomplex med cyklodextrin. Sådana modellsystem är användbara för att efterlikna biologisk igenkänning och kan studeras genom att mäta förändringen i fluorescens av fri-ANS till komplexbunden-ANS. När ANS kommer in i den hydrofoba kärnan av cykloddestrin, ökar dess fluorescens. Det används vanligtvis för att studera molekylära sammansättningar av ytaktiva ämnen och amfifila polymerer eftersom en blå förskjutning av emissionsmaximum indikerar att fluoroforen finns i mindre polära medier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
ANS bildar ett inklusionskomplex med cyklodextrin. Sådana modellsystem är användbara för att efterlikna biologisk igenkänning och kan studeras genom att mäta förändringen i fluorescens av fri-ANS till komplexbunden-ANS. När ANS kommer in i den hydrofoba kärnan av cykloddestrin, ökar dess fluorescens. Det används vanligtvis för att studera molekylära sammansättningar av ytaktiva ämnen och amfifila polymerer eftersom en blå förskjutning av emissionsmaximum indikerar att fluoroforen finns i mindre polära medier.
Löslighet Löslig i vatten
, 1N NaOH och metanol.
Anteckningar Ljus
& Luftkänslig& Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28836-03-5
Molekylformel C16H16N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 316.38
MDL-nummer MFCD00012560
InChI-nyckel IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium 8-phenylamino naphthalene-1-sulfonate, 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt, unii-gt7mn8dkd7, gt7mn8dkd7, ammonium 8-anilino-1-naphthalenesulfonate, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino-, monoammonium salt, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino-, ammonium salt 1:1, ansa, 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid ammonium salt, 82-76-8 parent
PubChem CID 120066
IUPAC-namn azanium;8-anilinonaftalen-1-sulfonat
LEDER [NH4+].[O-]S(=O)(=O)C1=C2C(NC3=CC=CC=C3)=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt
Smältpunkt 242 °C till 244 °C
Färg Gul till grön
Kvantitet 5 g
Beilstein 3581235
Känslighet Luft- och ljuskänslig; Hygroskopisk
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, 1N NaOH och metanol.
Formel vikt 316.37
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.