Läs mer
8-AnilinonapHthalene-1-Sulfonic Acid Ammonium Salt, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10539950 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10539950 250 g 250g
1 options
Produktkod. 10539950 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/7486/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 243°C
CAS 28836-03-5
Färg Green
Fysisk form Solid
Kvantitet 250 g
Molekylformel C16H16N2O3S
MDL-nummer 12560
InChI-nyckel IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
LEDER [NH4+].[O-]S(=O)(=O)C1=C2C(NC3=CC=CC=C3)=CC=CC2=CC=C1
IUPAC-namn ammonium 8-(phenylamino)naphthalene-1-sulfonate
Molekylvikt (g/mol) 316.38
Formel vikt 316.38g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.