missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

8-anti-Ipratropium Bromide, TRC

Produktkod. 30133237
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133237 25 mg
30009963 2.5 mg
30006193 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133237 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI74050525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 58073-59-9
Molekylformel C20 H30 N O3 . Br
Molekylvikt (g/mol) 412.36
Synonym 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 3-(3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-, bromide (1:1), (3-endo,8-anti)-, 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 3-(3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-, bromide, (3-endo,8-anti)- (9CI);
LEDER OCC(C1=CC=CC=C1)C(O[C@H]2CC3CCC(C2)[N@@+]3(C(C)C)C)=O.[Br-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (1R,3r,5S,8s)-3-(((2RS)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyl)oxy)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo(3.2.1)octane
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H30NO3.BrH/c1-14(2)21(3)16-9-10-17(21)12-18(11-16)24-20(23)19(13-22)15-7-5-4-6-8-15;/h4-8,14,16-19,22H,9-13H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 411.1409
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.