Läs mer
8-aza-9-boratricyclo[8.4.0.0,2,7]tetradeca-1(14),2,4,6,10,12-hexaen-9-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-aza-9-boratricyclo[8.4.0.0,2,7]tetradeca-1(14),2,4,6,10,12-hexaen-9-ol |
| CAS | 17012-25-8 |
| Molekylformel | C12H10BNO |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10BNO/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14-13/h1-8,14-15H |
| LEDER | OB1Nc2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 6-hydroxy-5H-benzo[c][1,2]benzazaborinine |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.02 |
| Formel vikt | 195.0855 |