Läs mer
8-Azaadenine, TRC
Produktkod. 30343978
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30343978 250 mg
1 options
Produktkod. 30343978 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA797308250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Azaadenine
CAS 1123-54-2
Molekylformel C4H4N6
Kvantitet 250 mg
Synonym 1H-1,2,3-Triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine, 6-Amino-8-azapurine, 7-Amino-1-v-triazolo[d]pyrimidine, 7-Amino-v-triazolo[d]pyrimidine, 8-Aza-6-aminopurine, NSC 32797
InChI formel InChI=1S/C4H4N6/c5-3-2-4(7-1-6-3)9-10-8-2/h1H,(H3,5,6,7,8,9,10)
LEDER NC(NC=N1)=C2C1=NN=N2
IUPAC-namn 1H-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amin
Molekylvikt (g/mol) 136.11
Formel vikt 136.0497