Läs mer
8-Azaadenine, TRC
Produktkod. 30342180
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30342180 50 mg
1 options
Produktkod. 30342180 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA79730850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 8-Azaadenine
CAS 1123-54-2
Molekylformel C4H4N6
Kvantitet 50 mg
Synonym 1H-1,2,3-Triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine, 6-Amino-8-azapurine, 7-Amino-1-v-triazolo[d]pyrimidine, 7-Amino-v-triazolo[d]pyrimidine, 8-Aza-6-aminopurine, NSC 32797
InChI formel InChI=1S/C4H4N6/c5-3-2-4(7-1-6-3)9-10-8-2/h1H,(H3,5,6,7,8,9,10)
LEDER NC(NC=N1)=C2C1=NN=N2
IUPAC-namn 1H-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amin
Molekylvikt (g/mol) 136.11
Formel vikt 136.0497
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.