Läs mer
8-Azaadenosin, TRC
Produktkod. 30348506
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30348506 10 mg
1 options
Produktkod. 30348506 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA79730510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Azaadenosine
CAS 10299-44-2
Molekylformel C9 H12 N6 O4
Kvantitet 10 mg
Synonym NSC 72961, 7-Amino-3-β-D-ribofuranosyl-v-triazolo[4,5-d]pyrimidine, 3-β-D-Ribofuranosyl-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine
InChI formel InChI=1S/C9H12N6O4/c10-7-4-8(12-2-11-7)15(14-13-4)9-6(18)5(17)3(1-16)19-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H2,10,11,12)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
LEDER Nc1ncnc2c1nnn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R)-2-(7-aminotriazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)-5-(hydroxymetyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 268.23
Formel vikt 268.092