Läs mer
8-Azaadenosin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 8-Azaadenosine |
| CAS | 10299-44-2 |
| Molekylformel | C9 H12 N6 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | NSC 72961, 7-Amino-3-β-D-ribofuranosyl-v-triazolo[4,5-d]pyrimidine, 3-β-D-Ribofuranosyl-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N6O4/c10-7-4-8(12-2-11-7)15(14-13-4)9-6(18)5(17)3(1-16)19-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H2,10,11,12)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| LEDER | Nc1ncnc2c1nnn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R)-2-(7-aminotriazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)-5-(hydroxymetyl)tetrahydrofuran-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.23 |
| Formel vikt | 268.092 |