Läs mer
MedChemExpress 8-Azaguanine
Produktkod. 16488766
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16488766 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16488766 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYB1468
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
MedChemExpress 8-Azaguanine is a purine analogue that shows antineoplastic activity. 8-Azaguanine functions as an antimetabolite and easily incorporates into ribonucleic acids, interfering with normal biosynthetic pathways, thus inhibiting cellular growth.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 152.11 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 134-58-7
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet DMSO : 2.44 mg/mL (16.04 mM∣Need ultrasonic)
Mål Nucleoside Antimetabolite/Analog∣Endogenous Metabolite