Läs mer
8-Azaguanine (10 mM i DMSO), TRC
Produktkod. 30392639
Change view
Kvantitet:
1x1 mL
Produktkod. Kvantitet
30392639 1x1 mL
1 options
Produktkod. 30392639 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT41631X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Azaguanine
CAS 134-58-7
Molekylformel C4 H4 N6 O
Kvantitet 1x1 mL
Synonym 5-Amino-3,6-dihydro-7H-1,2,3-triazolo(4,5-d)pyrimidin-7-one, Azaguanine, Azan, Guanazol, Guanazolo, Pathocidin
InChI formel InChI=1S/C4H4N6O/c5-4-6-2-1(3(11)7-4)8-10-9-2/h(H4,5,6,7,8,9,10,11)
LEDER NC1=Nc2nn[nH]c2C(=O)N1
IUPAC-namn 5-amino-1,6-dihydrotriazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one
Molekylvikt (g/mol) 152.11
Formel vikt 152.0447
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 10 mM