Läs mer
8-Azaguanine 98 %
Produktkod. 15891002 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15891002 1 g 1g
15801012 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15891002 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 229920010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 134-58-7 | C4H4N6O | 152,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134-58-7
Molekylformel C4H4N6O
Molekylvikt (g/mol) 152.12
MDL-nummer MFCD00056937
InChI-nyckel LPXQRXLUHJKZIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanazol, azaguanine, 8 ag, guanazolo, azan, triazologuanine, pathocidine, 8-azaguanine, pathocidin, azaguanine-8
PubChem CID 8646
ChEBI CHEBI:63486
LEDER NC1=NC(=O)C2=NNNC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Azaguanine
Namnnotering 98%
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 889
IUPAC-namn 5-amino-2H,3H,7H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one
Formel vikt 152.12
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.