Läs mer
8-Azahypoxantin, 98 %
Produktkod. 12181050 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12181050 5 g 5g
10194260 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12181050 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 202590050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 2683-90-1 | C4H3N5O | 137,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2683-90-1
Molekylformel C4H3N5O
Molekylvikt (g/mol) 137.10
MDL-nummer MFCD00005804
InChI-nyckel OEEYCNOOAHGFHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-azahypoxanthine, azahypoxanthine, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol, 7-hydroxy-1,2,3,4,6-pentaazaindene, 7h-1,2,3-triazolo 4,5-d pyrimidin-7-one, 1,4-dihydro, 7-hydroxy-v-triazolo d pyrimidine, 1h-1,2,3-triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol, v-triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol, 7-hydroxy-3h-1,2,3 triazolo 4,5-d pyrimidine
PubChem CID 75895
IUPAC-namn 2,3-dihydrotriazolo[4,5-d]pyrimidin-7-on
LEDER O=C1N=CN=C2NNN=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Azahypoxanthine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Beige till Gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 26, IV, 4130
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: löslig i alkalisk lösning vid pH >9
Formel vikt 137.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 8-Azahypoxanthine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.