missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
8-Azido Adenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Azido Adenosine |
| CAS | 4372-67-2 |
| Molekylformel | C10 H12 N8 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N8O4/c11-7-4-8(14-2-13-7)18(10(15-4)16-17-12)9-6(21)5(20)3(1-19)22-9/h2-3,5-6,9,19-21H,1H2,(H2,11,13,14)/t3-,5-,6-,9-/m0/s1 |
| LEDER | Nc1ncnc2c1nc(N=[N+]=[N-])n2[C@H]3O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4R,5S)-2-(6-amino-8-azidopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.25 |
| Formel vikt | 308.0982 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?