Läs mer
8-Benzyl-2-(4-hydroxybenzyl)-6-(4-hydroxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 8-Benzyl-2-(4-hydroxybenzyl)-6-(4-hydroxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one |
| CAS | 55779-48-1 |
| Molekylformel | C26H21N3O3 |
| MDL-nummer | MFCD00467176 |
| Kvantitet | 25 mg |
| LEDER | O=C1C(CC2=CC=C(O)C=C2)=NC3=C(CC4=CC=CC=C4)NC(C5=CC=C(O)C=C5)=CN31 |
| Molekylvikt (g/mol) | 423.46 |
| Procent renhet | 98% |