Läs mer
8-Benzyl-3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11926681 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11926681 1 g 1g
11916681 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11926681 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438880010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 949902-02-7
Molekylformel C15H16F3NO3S
Molekylvikt (g/mol) 347.36
InChI-nyckel GBUXWXWPNDHMRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, trifluoro-methanesulfonic acid 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester, trifluoro-methanesulfonic acid 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester
PubChem CID 49835910
IUPAC-namn (8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-en-3-yl) trifluoromethanesulfonate
LEDER C1CC2C=C(CC1N2CC3=CC=CC=C3)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Benzyl-3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 347.36
Procent renhet 95%
Fysisk form Viscous Liquid, May Contain Suspension
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 8-Benzyl-3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.