Läs mer
8-bensyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-endool, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10787865
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10787865 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11386845 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10787865 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC73715DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 18717-73-2
Molekylformel C14H19NO
Molekylvikt (g/mol) 217.312
MDL-nummer MFCD09966164
InChI-nyckel HCBGIBWAPOFRKI-PBWFPOADSA-N
Synonym n-benzylnortropine, 1r,5s-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, endo-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 1s,5r-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 1r,3r,5s-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 1r,3s,5s-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol
PubChem CID 14762744
IUPAC-namn (lR,5S)-8-bensyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-ol
LEDER C1CC2CC(CC1N2CC3=CC=CC=C3)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-endo-ol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 217.31
Procent renhet 95%