Läs mer
8-bensyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-endool, 95 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11386845
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
11386845 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10787865 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11386845 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC73715DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 18717-73-2
Molekylformel C14H19NO
Molekylvikt (g/mol) 217.312
MDL-nummer MFCD09966164
InChI-nyckel HCBGIBWAPOFRKI-PBWFPOADSA-N
Synonym n-benzylnortropine, 1r,5s-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, endo-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 1s,5r-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 1r,3r,5s-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 1r,3s,5s-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol
PubChem CID 14762744
IUPAC-namn (lR,5S)-8-bensyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-ol
LEDER C1CC2CC(CC1N2CC3=CC=CC=C3)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-endo-ol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 217.31
Procent renhet 95%