Läs mer
8-Benzyloxy-5-(2-bromoacetyl)-2(1H)-quinolinone, TRC
Produktkod. 30337251
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30337251 100 mg
1 options
Produktkod. 30337251 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB286115100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Benzyloxy-5-(2-bromoacetyl)-2(1H)-quinolinone
CAS 100331-89-3
Molekylformel C18H14BrNO3
Kvantitet 100 mg
Synonym 5-(Bromoacetyl)-8-(phenylmethoxy)-2(1H)-quinolinone, 5-(2-Bromo-1-oxoethyl)-8-benzyloxy-2(1H)-quinolinone, 5-Bromoacetyl-8-benzyloxycarbostyril, 8-(Benzyloxy)-5-(bromoacetyl)quinolin-2(1H)-one, 8-Benzyloxy-5-(2-Bromoacetyl)-1H-quinolin-2-one, 8-Benzyloxy-5-bromoacetylcarbostyril
InChI formel InChI=1S/C18H14BrNO3/c19-10-15(21)13-6-8-16(18-14(13)7-9-17(22)20-18)23-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2,(H,20,22)
LEDER BrCC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c3NC(=O)C=Cc13
IUPAC-namn 5-(2-bromoacetyl)-8-phenylmethoxy-1H-quinolin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 372.21
Formel vikt 371.0157