missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
8-(Benzyloxy)guanosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-(Benzyloxy)guanosine |
| CAS | 3868-36-8 |
| Molekylformel | C17H19N5O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 8-(Phenylmethoxy)guanosine, NSC 90391 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N5O6/c18-16-20-13-10(14(26)21-16)19-17(27-7-8-4-2-1-3-5-8)22(13)15-12(25)11(24)9(6-23)28-15/h1-5,9,11-12,15,23-25H,6-7H2,(H3,18,20,21,26)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1 |
| LEDER | NC1=Nc2c(nc(OCc3ccccc3)n2[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O)C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-8-phenylmethoxy-1H-purin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.36 |
| Formel vikt | 389.1335 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?