Läs mer
8-Benzyltheophylline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Benzyltheophylline |
| CAS | 2879-15-4 |
| Molekylformel | C14H14N4O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3,9-dihydro-1,3-dimethyl-8-(phenylmethyl)-1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3-dimethyl-8-(phenylmethyl)-H-Purine-2,6-dione, NSC 14131 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N4O2/c1-17-12-11(13(19)18(2)14(17)20)15-10(16-12)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,15,16) |
| LEDER | O=C1N(C)C(C(NC(CC2=CC=CC=C2)=N3)=C3N1C)=O |
| IUPAC-namn | 8-benzyl-1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.29 |
| Formel vikt | 270.1117 |