Läs mer
8-brom-1-naftosyra, teknisk kvalitet, Maybridge™
Produktkod. 10039161
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10039161 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10796075 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10039161 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB12326DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 1729-99-3
Molekylformel C11H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 251.079
InChI-nyckel DMEZDDHJCUHENA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-bromo-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 8-bromo, maybridge1_002138, 8-bromo-1-carboxynaphthalene, 8-bromo-1-naphthalenecarboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 8-bromo, 8-bromo-naphthalene-1-carboxylic acid
PubChem CID 72873
IUPAC-namn 8-bromonaftalen-1-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)C(=CC=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Bromo-1-naphthoic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 251.08
Procent renhet 95%