Läs mer
8-brom-1-naftosyra, teknisk kvalitet, Maybridge™
Produktkod. 10796075
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10796075 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10039161 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10796075 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB12326EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1729-99-3
Molekylformel C11H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 251.079
InChI-nyckel DMEZDDHJCUHENA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-bromo-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 8-bromo, maybridge1_002138, 8-bromo-1-carboxynaphthalene, 8-bromo-1-naphthalenecarboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 8-bromo, 8-bromo-naphthalene-1-carboxylic acid
PubChem CID 72873
IUPAC-namn 8-bromonaftalen-1-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)C(=CC=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Bromo-1-naphthoic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 251.08
Procent renhet 95%