Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Bromo-1-octanol |
| Densitet | 1.2200g/mL, 1.22 |
| Kokpunkt | 79.0°C to 80.0°C (0.1 mmHg) |
| Flampunkt | >110°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 94% min. (GC) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 209.13 |
| Procent renhet | 95% |