Läs mer
8-Bromo-1-oktanol, 95 %
Produktkod. 11496570
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496570 1 g 1g
11406580 5 g 5g
11416580 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496570 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27628.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
CAS: 50816-19-8 | C8H17BrO | 209,127 g/mol
Det används för att framställa 8-fenylselanyl-oktan-1-ol genom reaktion med difenyl-diselan. Reaktionen sker med reagens natriumborhydrid och lösningsmedel etanol vid rumstemperatur. Utbytet är ca 96%. 8-Bromo-1-oktanol användes vid syntesen av (E)-10-hydroxi-2-decensyra (royal gelésyra)1. Det användes också vid syntesen av (Z)-14-metyl-9-pentadekensyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den används för att framställa 8-fenylselanyl-oktan-1-ol genom reaktion med difenyl-diselan. Reaktionen sker med reagens natriumborhydrid och lösningsmedel etanol vid rumstemperatur. Utbytet är ca 96%. 8-Bromo-1-oktanol användes vid syntesen av (E)-10-hydroxi-2-decensyra (royal gelésyra)1. Det användes också vid syntesen av (Z)-14-metyl-9-pentadekensyra.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Kylt (4 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50816-19-8
Molekylformel C8H17BrO
Molekylvikt (g/mol) 209.127
MDL-nummer MFCD00010388
InChI-nyckel GMXIEASXPUEOTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-bromo-1-octanol, 1-octanol, 8-bromo, 8-bromooctanol, octamethylene bromohydrin, 8-bromo octanol, 1-bromooctan-8-ol, 8-bromo-1-actanol, 8-bromooctane-1-ol, 1-bromo-octan-8-ol, 8-bromo-octan-1-ol
PubChem CID 162607
IUPAC-namn 8-bromoktan-1-ol
LEDER C(CCCCBr)CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Bromo-1-octanol
Densitet 1.22
Kokpunkt 79 °C till 80 °C (0,07 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Linjär formel Br(CH2)8OH
Brytningsindex 1.481
Kvantitet 1 g
Beilstein 1900837
Formel vikt 209.13
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.