Läs mer
8-Bromo-1-octene, 97%
Beskrivning
8-Bromo-1-okten har använts vid framställning av polymeriserbar ligand, som krävs för syntes av kvantprickmärkta polymerpärlor. Grignard-reagens härlett från 8-brom-1-okten har använts i syntesen av (2S,3S,5R)-5-[(1R)-1-hydroxi-9-decenyl]-2-pentyltetrahydro-3-furanol. Det har använts som byggsten i syntesen av naturliga produkter. Används även för syntes av mer komplexa farmaceutiska föreningar, såsom Dithienogermole (DTG)-derivat med varierande alkylkedjelängder och hängande funktionaliteter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
8-Bromo-1-okten har använts vid framställning av polymeriserbar ligand, som krävs för syntes av kvantprickmärkta polymerpärlor. Grignard-reagens härlett från 8-brom-1-okten har använts i syntesen av (2S,3S,5R)-5-[(1R)-1-hydroxi-9-decenyl]-2-pentyltetrahydro-3-furanol. Det har använts som byggsten i syntesen av naturliga produkter. Används även för syntes av mer komplexa farmaceutiska föreningar, såsom Dithienogermole (DTG)-derivat med varierande alkylkedjelängder och hängande funktionaliteter.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Bromo-1-octene |
| Densitet | 1.139 g/mL |
| Kokpunkt | 92°C (24 mmHg) |
| Flampunkt | 78°C (172°F) |
| Linjär formel | Br(CH2)6CH=CH2 |
| Brytningsindex | 1.467 |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 2234481 |
| Formel vikt | 191.11 |
| Procent renhet | 97% |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.