Läs mer
8-Bromo-1-okten, 97%
Produktkod. 15452209
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15452209 5 g 5g
15442209 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15452209 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64830.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2695-48-9 | C8H15Br | 191,112 g/mol
8-Bromo-1-okten har använts vid framställning av polymeriserbar ligand, som krävs för syntes av kvantprickmärkta polymerpärlor. Grignard-reagens härlett från 8-brom-1-okten har använts i syntesen av (2S,3S,5R)-5-[(1R)-1-hydroxi-9-decenyl]-2-pentyltetrahydro-3-furanol. Det har använts som byggsten i syntesen av naturliga produkter. Används även för syntes av mer komplexa farmaceutiska föreningar, såsom Dithienogermole (DTG)-derivat med varierande alkylkedjelängder och hängande funktionaliteter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
8-Bromo-1-okten har använts vid framställning av polymeriserbar ligand, som krävs för syntes av kvantprickmärkta polymerpärlor. Grignard-reagens härlett från 8-brom-1-okten har använts i syntesen av (2S,3S,5R)-5-[(1R)-1-hydroxi-9-decenyl]-2-pentyltetrahydro-3-furanol. Det har använts som byggsten i syntesen av naturliga produkter. Används även för syntes av mer komplexa farmaceutiska föreningar, såsom Dithienogermole (DTG)-derivat med varierande alkylkedjelängder och hängande funktionaliteter.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2695-48-9
Molekylformel C8H15Br
Molekylvikt (g/mol) 191.112
MDL-nummer MFCD00000275
InChI-nyckel SNMOMUYLFLGQQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-bromo-1-octene, 1-octene, 8-bromo, 7-octenyl bromide, 8-bromooctene, 8-azaquanine, bromo-8 octene-1, 8-bromo-oct-1-ene, acmc-1cmcf, oct-7-en-1-yl bromide
PubChem CID 75907
IUPAC-namn 8-bromookt-1-en
LEDER C=CCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Bromo-1-octene
Densitet 1.139 g/mL
Kokpunkt 92 °C (24 mmHg)
Flampunkt 78 °C (172 °F)
Linjär formel Br(CH2)6CH=CH2
Brytningsindex 1.467
Kvantitet 5 g
Beilstein 2234481
Formel vikt 191.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.