Läs mer
8-Bromo-1-octene, TRC
Produktkod. 30341407
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30341407 5 g
1 options
Produktkod. 30341407 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6871255G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Bromo-1-octene
CAS 2695-48-9
Molekylformel C8H15Br
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Bromo-7-octene, 7-Octen-1-yl Bromide
InChI formel InChI=1S/C8H15Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2H,1,3-8H2
LEDER BrCCCCCCC=C
IUPAC-namn 8-bromookt-1-ENE
Molekylvikt (g/mol) 191.11
Formel vikt 190.0357