Läs mer
8-Bromo-2'-deoxyadenosine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15426859
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15426859 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15426859 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65357.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14985-44-5
Molekylformel C10H12BrN5O3
Molekylvikt (g/mol) 330.14
MDL-nummer MFCD01630970
InChI-nyckel NJBIVXMQFIQOGE-DWFKHXNSNA-N
Synonym 8-bromo-2'-deoxyadenosine, 2r,3s,5r-5-6-amino-8-bromo-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol, 2r,3s,5r-5-6-amino-8-bromopurin-9-yl-2-hydroxymethyl oxolan-3-ol, adenosine,8-bromo-2'-deoxy, 2'-deoxy-8-bromoadenosine, 8-b-2-da, 8-bromo-2?-deoxyadenosine, adenosine, 8-bromo-2'-deoxy, 8-bromo-2-deoxyadenosine
PubChem CID 96547
LEDER NC1=C2N=C(Br)N([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Bromo-2'-deoxyadenosine
Färg Vitt till gult
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in DMSO or DMF
IUPAC-namn (2R,3S,5R)-5-(6-amino-8-brompurin-9-yl)-2-(hydroximetyl)oxolan-3-ol
Formel vikt 330.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.