Läs mer
8-brom-2'-deoxiguanosin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15406549
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15406549 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15406549 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64723.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13389-03-2 | C10H12BrN5O4 | 346.14 g/mol
8-brom-2'-deoxiguanosin är användbar som startstruktur för 2'-deoxiguanosin-nukleotider, som är modifierade i position 8.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
8-Bromo-2′ -deoxyguanosin är användbar som startstruktur för 2′ -deoxyguanosin nukleotider, som är modifierade i position 8.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid, varmt vatten och dimetylformam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Bromo-2'-deoxyguanosine
CAS 13389-03-2
Smältpunkt >250 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Molekylformel C10H12BrN5O4
MDL-nummer MFCD01630971
Kvantitet 1 g
Synonym 8-bromo-2'-deoxyguanosine, 8-bromo-2'-dg, 2-amino-8-bromo-9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one, 8-br-2'-dg, guanosine, 8-bromo-2'-deoxy, 8-bromodeoxyguanosine, epitope id:151524, 8-bromo-2?-deoxyguanosine, guanosine,8-bromo-2'-deoxy, 8-bromo-2-deoxyguanosine
Löslighetsinformation Löslig i dimetylsulfoxid, varmt vatten och dimetylformamid.
InChI-nyckel MKDXZFVCXWXGBQ-QXZWWJJYNA-N
LEDER NC1=NC2=C(N=C(Br)N2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
IUPAC-namn 2-amino-8-brom-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
Molekylvikt (g/mol) 346.14
PubChem CID 10947964
ChEBI CHEBI:61072
Formel vikt 346.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.