missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
8-Bromo-3-butyl-1-chloro-5,10-dihydroimidazo[1,5-b]isoquinolin-10(5H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Bromo-3-butyl-1-chloro-5,10-dihydroimidazo[1,5-b]isoquinolin-10(5H)-one |
| CAS | 1246816-60-3 |
| Molekylformel | C15H14BrClN2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14BrClN2O/c1-2-3-4-12-18-15(17)13-14(20)11-7-10(16)6-5-9(11)8-19(12)13/h5-7H,2-4,8H2,1H3 |
| LEDER | CCCCc1nc(Cl)c2C(=O)c3cc(Br)ccc3Cn12 |
| IUPAC-namn | 8-bromo-3-butyl-1-chloro-5H-imidazo[1,5-b]isoquinolin-10-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.64 |
| Formel vikt | 351.9978 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?