Läs mer
8-Bromo-3-methyl-7-(2-butynyl)-xanthine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Bromo-3-methyl-7-(2-butynyl)-xanthine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9BrN4O2/c1-3-4-5-15-6-7(12-9(15)11)14(2)10(17)13-8(6)16/h5H2,1-2H3,(H,13,16,17) |
| Formel vikt | 295.991 |
| Procent renhet | >95% |