Läs mer
8-Bromo-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Bromo-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one |
| CAS | 143540-56-1 |
| Molekylformel | C14H10BrNO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Desloratadine 8-Bromo-11-Oxo Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10BrNO/c15-11-5-6-12-10(8-11)4-3-9-2-1-7-16-13(9)14(12)17/h1-2,5-8H,3-4H2 |
| LEDER | Brc1ccc2C(=O)c3ncccc3CCc2c1 |
| IUPAC-namn | 8-bromo-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.14 |
| Formel vikt | 286.9946 |