Läs mer
8-Bromo-7-(2-butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-1H-purine-2,6-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Bromo-7-(2-butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-1H-purine-2,6-dione |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H17BrN6O2/c1-4-5-10-26-16-17(24-19(26)21)25(3)20(29)27(18(16)28)11-15-22-12(2)13-8-6-7-9-14(13)23-15/h6-9H,10-11H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 452.0596 |
| Procent renhet | >95% |