Läs mer
8-Bromo-cAMP sodium salt, MedChemExpress
Produktkod. 16465816
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16465816 100 mg 100mg
16455088 10 mg -
16447807 5 mg -
16413296 25 mg -
16411327 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16465816 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12306
MedChemExpress 8-Bromo-cAMP sodium salt (8-Br-Camp sodium salt), a cyclic AMP analog, is an activator of cyclic AMP-dependent protein kinase (PKA).
8-Bromo-cAMP sodium salt (8-Br-Camp sodium salt), a cyclic AMP analog, is an activator of cyclic AMP-dependent protein kinase (PKA).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Bromo-cAMP sodium salt
CAS 76939-46-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H10BrN5NaO6P
Kvantitet 100 mg
Synonym 8-Br-Camp sodium salt
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (581.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (232.51 mM; Need ultrasonic)
LEDER BrC1=NC2=C(N=CN=C2N)N1[C@H](O[C@@](CO3)([H])[C@@]4([H])OP3(O[Na])=O)[C@@H]4O
Molekylvikt (g/mol) 430.08
Formel vikt 430.08
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease