Läs mer
Tocris Bioscience™ 8-Bromo-cAMP, sodium salt
Beskrivning
Cell-permeable cAMP analog; activator of protein kinase A.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Bromo-cAMP, sodium salt |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 430.09 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 431.09 |