Läs mer
8-Bromo-cAMP Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Bromo-cAMP Sodium Salt |
| CAS | 76939-46-3 |
| Molekylformel | C10H10BrN5NaO6P |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4H-Furo[3,2-d]-1,3,2-dioxaphosphorin, Adenosine deriv., 8-Bromo-cAMP Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11BrN5O6P.Na/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1 |
| LEDER | [Na+].Nc1ncnc2c1nc(Br)n2[C@@H]3O[C@@H]4COP(=O)([O-])O[C@H]4[C@H]3O |
| IUPAC-namn | sodium;(4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-amino-8-bromopurin-9-yl)-2-oxido-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-7-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.08 |
| Formel vikt | 428.945 |