Läs mer
8-Bromoadenine
Produktkod. 15436979
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15436979 100 mg 100mg
15446979 500 mg 500mg
15426979 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15436979 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65582.MC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6974-78-3 | C5H4BrN5 | 214.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6974-78-3
Molekylformel C5H4BrN5
Molekylvikt (g/mol) 214.03
MDL-nummer MFCD00082518
InChI-nyckel FVXHPCVBOXMRJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-bromoadenine, 8-bromo-9h-purin-6-amine, 6-amino-8-bromopurine, 8-br-adenine, 8-bromo-1h-adenine, 8-bromo-1h-purin-6-amine, 8-bromo-9h-purin-6-ylamine, 8-bromopurine-6-ylamine, chembl65747, 9h-purin-6-amine, 8-bromo
PubChem CID 81457
IUPAC-namn 8-brom-7H-purin-6-amin
LEDER NC1=C2NC(Br)=NC2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Bromoadenine
Smältpunkt >250°C
Färg Brun till vit
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 214.03
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.