Läs mer
8-Bromoadenin, TRC
Produktkod. 30333552
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30333552 2.5 g
1 options
Produktkod. 30333552 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6793702.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Bromoadenine
CAS 6974-78-3
Molekylformel C5H4BrN5
Kvantitet 2.5 g
Synonym 6-Amino-8-bromopurine, 8-Bromo-9H-purin-6-amine, 8-Bromo-1H-purin-6-amine, NSC 21697
InChI formel InChI=1S/C5H4BrN5/c6-5-10-2-3(7)8-1-9-4(2)11-5/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
LEDER Nc1ncnc2nc(Br)[nH]c12
IUPAC-namn 8-bromo-7H-purin-6-amin
Molekylvikt (g/mol) 214.02
Formel vikt 212.965