Läs mer
8-Bromoadenosin-3',5'-cyklisk monofosfat
Produktkod. 15426409
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15426409 50 mg 50mg
15406409 100 mg 100mg
15416409 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15426409 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64469.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2432.70 SEK
    1898.65 SEK / 50mg
    Save 534.05 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 23583-48-4 | C10H11BrN5O6P | 408,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23583-48-4
Molekylformel C10H11BrN5O6P
Molekylvikt (g/mol) 408.11
MDL-nummer MFCD00075580
InChI-nyckel DVKQVRZMKBDMDH-UUOKFMHZSA-N
Synonym bcamp, 8-bromo-cyclic amp, 8-br-camp, 8-bromoadenosine 3',5'-cyclic monophosphate, 8-bromo-cyclic 3',5'-amp, 8-bromo-camp, 8-bromo cyclic adenosine monophosphate, 8-bromoadenosine 3',5'-monophosphate, 8-bromoadenosine cyclic 3',5'-phosphate, cyclic 8-bromoadenosine 3',5'-monophosphate
PubChem CID 32014
ChEBI CHEBI:64211
IUPAC-namn (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-amino-8-brompurin-9-yl)-2-hydroxi-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxafosfinin-7-ol
LEDER NC1=C2N=C(Br)N([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Bromoadenosine-3',5'-cyclic monophosphate
Smältpunkt 254 °C
Färg Brun
Kvantitet 50 mg
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 408.11
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.