Läs mer
8-Bromoadenosine, 98%
Produktkod. 11332216
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332216 250 mg 250mg
11322216 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332216 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03544.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2946-39-6 | C10H12BrN5O4 | 346.14 g/mol
8-Bromoadenosine is an adenosine binding inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
8-Bromoadenosine is an adenosine binding inhibitor.
Solubility
Soluble in DMSO, and DMF. Insoluble in water.
Notes
Air sensitive. Store under inert gas. Store away from oxidizing agents, air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2946-39-6
Molekylformel C10H12BrN5O4
Molekylvikt (g/mol) 346.14
MDL-nummer MFCD00005733
InChI-nyckel VJUPMOPLUQHMLE-SBTUYZBDNA-N
Synonym 8-bromoadenosine, bromoadenosine, 2r,3r,4s,5r-2-6-amino-8-bromo-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, adenosine, 8-bromo, 6-amino-8-bromopurine riboside, 8-bromo-adenosine, 8-bromoadenine-9-beta-d-ribofuranoside, 8-bromo adenosine, 2r,3r,4s,5r-2-6-amino-8-bromo-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 4s,2r,3r,5r-2-6-amino-8-bromopurin-9-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol
PubChem CID 96544
ChEBI CHEBI:2312
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-8-brompurin-9-yl)-5-(hydroximetyl)oxolan-3,4-diol
LEDER NC1=C2N=C(Br)N([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Bromoadenosine
Smältpunkt ∽211°C (decomposition)
Kvantitet 250 mg
Beilstein 627737
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Soluble in DMSO,and DMF. Insoluble in water.
Optisk rotation −33° (c=1 in 1N HCl)
Formel vikt 346.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.