missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

8-bromodenosin, 99,6 %, för HPLC-analys, MP Biomedicals™

Produktkod. 11401912 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11401912 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11401912 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210547105

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 8-Bromoadenosine
Namnnotering For HPLC analysis
CAS 2946-39-6
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99.6%
Molekylformel C10H12BrN5O4
MDL-nummer MFCD00005733
Kvantitet 5 g
Synonym 8-bromoadenosine, bromoadenosine, 2r,3r,4s,5r-2-6-amino-8-bromo-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, adenosine, 8-bromo, 6-amino-8-bromopurine riboside, 8-bromo-adenosine, 8-bromoadenine-9-beta-d-ribofuranoside, 8-bromo adenosine, 2r,3r,4s,5r-2-6-amino-8-bromo-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 4s,2r,3r,5r-2-6-amino-8-bromopurin-9-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol
InChI-nyckel VJUPMOPLUQHMLE-SBTUYZBDNA-N
LEDER NC1=C2N=C(Br)N([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-8-brom-9H-purin-9-yl)-5-(hydroximetyl)oxolan-3,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 346.14
PubChem CID 96544
ChEBI CHEBI:2312
Formel vikt 346.14
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.