Läs mer
8-Bromoguanosin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15416099
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15416099 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15416099 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63940.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4016-63-1 | C10H12BrN5O5 | 362.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Bromoguanosine
CAS 4016-63-1
Färg Vitt
Molekylformel C10H12BrN5O5
MDL-nummer MFCD00037985
Kvantitet 5 g
Synonym 8-bromoguanosine, 8-bromo-guanosine, guanosine, 8-bromo, 2-amino-8-bromo-9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one, 8 brguo, 2-amino-8-bromo-9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 8-bro-moguanosine, 8-bromo guanosine, 2-amino-8-bromo-9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one, 2-amino-8-bromo-9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one
InChI-nyckel ASUCSHXLTWZYBA-JJJZDVOVNA-N
LEDER NC1=NC2=C(N=C(Br)N2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
IUPAC-namn 2-amino-8-brom-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
Molekylvikt (g/mol) 362.14
PubChem CID 92977
Formel vikt 362.14
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.